Principaux documents
Z709298
ART® self-sealing barrier pipette tips
ART 500, volume range 50-500 μL, sterile
Synonyme(s) :
pipet tips, pipette tips
1 PKG
328,00 $
328,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
328,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121601
Nomenclature NACRES :
NB.01
328,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
colorless
Stérilité
sterile
Caractéristiques
DNase free
RNase free
barrier
Conditionnement
pack of 800 ea (Racked)
Fabricant/nom de marque
Molecular BioProducts 2275
Technique(s)
PCR: suitable
Volume maximum
500 μL
Gamme de volumes
50-500 μL
Volume
50—500 μL
Compatibilité
for use with
  • Eppendorf 4810 50-250 μl
  • Biohit Electronic 50-500 μl
  • Transferpette 25-250 μl
Catégories apparentées
Description générale
SoftFit design makes loading and ejecting easy
Conditionnement
960EA = 10 trays of 96 tips (1 pack)
4800EA = 5 packs of 960 tips (50 trays of 96 tips)
800EA = 8 trays of 100 tips (1pack)
3200EA = 4 packs of 800EA
Autres remarques
Browse all pipette tips
Informations légales
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.