Principaux documents
Z694665
3D Biotek Polycaprolactone (PCL) scaffold inserts
for 3D bioreactor 12 well chamber, fiber diam. ~300 μm, ~ 300 μm spacing
About This Item
Code UNSPSC :
41122107
Nomenclature NACRES :
NB.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
(polycaprolactone (PCL))
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid: no
~ 300 μm spacing
Fabricant/nom de marque
3D Biotek PCL303012-BR
Diam. des fibres
~300 μm
Volume de travail
~300 μL
Dimension de pores
300 μm (Fiber spacing)
Type de liaison
non-treated surface