Documents
Z653403
Hettich® centrifuge adapters
for 7.5-10 mL blood/urine tubes (15-16x92-102 mm) and 15 mL round bottom tubes (17x100 mm)
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Nomenclature NACRES :
NB.82
Description
for ROTINA 38/38R, ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320/320R
Caractéristiques
Holds 15 mL tubes
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hettich 1451
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with 5615, 4246, 1620A, 1720, 1792, 4794 (rotors)
Catégories apparentées
Informations légales
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG