Principaux documents
Z617571
Greiner multiwell plate sealers
VIEWseal sealing film, pressure sensitive adhesive, transparent, double-perforated sides
Synonyme(s) :
multiwell plate sealing films, sealing films, sealing tape
100 EA
610,00 $
610,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 EA
610,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122410
Nomenclature NACRES :
NB.22
610,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polyolefin
polyolefin film
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
case of 100
pack of 100
Fabricant/nom de marque
Greiner 676070
Larg. × L
7.94 cm × 14.13 cm
Couleur
clear
Adéquation
suitable for (PCR applications)
Description générale
Greiner microplate sealers are RNase free, DNase free and nonpyrogenic. They feature a temperature tolerance range of -70 °C up to 110 °C.
Highly transparent foil for precise optical measurements
  • Temperature resistant from -80 °C to 110 °C
  • Recommended for PCR applications
Material:
Foil: Polyolefine
Glue: Silicone Adhesive
Liner: Polyester
Informations légales
VIEWseal is a trademark of Greiner Bio-One GmbH