Principaux documents
Z600806
Hellma® absorption cuvettes, Micro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 400 μL
Synonyme(s) :
Micro Absorption Cells
1 EA
740,00 $
740,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
1 EA
740,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121813
Nomenclature NACRES :
SB.32
740,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Matériaux
Suprasil® quartz
Description
with 2 polished windows
Fabricant/nom de marque
Hellma 115B-QS
Paramètres
200-2,500 nm spectral range
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
H × l × P
40 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
Volume de la chambre
400 μL
Longueur du trajet optique
10 mm
Méthode de détection
photometric
Description générale
with PTFE stopper, black side walls and base
Conditionnement
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Informations légales
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.