Principaux documents
Z600377
Hellma® absorption cuvettes, ultra Micro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 100 μL
Synonyme(s) :
Ultra Micro absorption cuvettes
1 EA
968,00 $
968,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
1 EA
968,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Nomenclature NACRES :
SB.32
968,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Matériaux
Suprasil® quartz
Description
2 windows
Fabricant/nom de marque
Hellma 105.201-QS
Paramètres
200-2,500 nm spectral range
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
H × l × P
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
H du centre de l'ouverture
8.5 mm , aperture
Volume de la chambre
100 μL
Longueur du trajet optique
10 mm
Méthode de détection
photometric
Description générale
With PTFE stopper, 2 polished windows
with PE stopper, aperture 5mm × 2mm rectangular
Conditionnement
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Informations légales
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.