Documents
Z802492
Hellma® absorption cuvettes, Micro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 500 μL
About This Item
Code UNSPSC :
41121813
Nomenclature NACRES :
SB.32
Matériaux
Suprasil® quartz
Description
with 2 polished windows
Fabricant/nom de marque
Hellma 108.002B-QS
Paramètres
200-2500 nm spectral range
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
H × l × P
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
Volume de la chambre
500 μL
Longueur du trajet optique
10 mm
Méthode de détection
photometric
Description générale
with PTFE lid, black side walls and base
Informations légales
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)