Principaux documents
Z354309
Sigma-Aldrich
Transfer pipette, polyethylene
graduated to 2 mL, blood bank, bulb draw 1.8 mL, non-sterile
Synonyme(s) :
liquid transfer tool, plastic pipette
500 EA
84,20 $
84,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
500 EA
84,20 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.01
84,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polyethylene
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
graduations 0.5 mL
Conditionnement
pack of 500
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Thermo Scientific 274
Longueur
156 mm
Volume d'aspiration
1.8 mL
Diam. de la tige
7 mm
Catégories apparentées
Description générale
Disposable transfer pipettes are a great way to transfer liquids without the worry of cross-contamination. Available in 19 styles, our extensive range is sure to have one that fits your needs.
Available as non-sterile, sterile, or sterile and wrapped in packs of 10.
  • Unified design with built-in pipette bulb
  • Safe, convenient use and disposal
  • Reduces loss of cells and proteins that bind to glass
  • Heat sealable to create liquid-tight storage
  • Non-autoclavable
Conditionnement
Bulk pack