Principaux documents
Z329991
BRAND® narrow-mouth bottle, LDPE
capacity 1000 mL
Synonyme(s) :
ldpe bottle, polyethylene bottles, polyethylene containers
1 PKG
252,00 $
252,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
252,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.17
252,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
low-density polyethylene bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
translucent
Joint
Joints threaded neck (GL28)
Description
dropper nozzle caps available
Caractéristiques
with cap
Conditionnement
pkg of 25
Fabricant/nom de marque
BRAND 129462
Capacité
1000 mL
Diam. × H
94 mm × 212 mm
Description générale
Sparsame Vielzweck Flasche
Autres remarques
BR129462 (India)
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG