Principaux documents
CLS1500P1L
Corning® narrow mouth reagent bottle, reusable
capacity 1 L, polypropylene, with GL-63 PP screw cap
Synonyme(s) :
laboratory bottles, plastic bottles, reagent bottles
10 EA
256,00 $
256,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 EA
256,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
256,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
cylindrical bottle
narrow-mouth bottle
polypropylene
screw top cap
translucent bottle
Caractéristiques
cap
Conditionnement
pack of 10 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 1500P-1L
H × D.E.
204 mm × 108 mm
Capacité
1 L
Raccords
45
Description générale
These bottles are manufactured from translucent polypropylene. They are supplied with PP screw top caps.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Contenu apparenté
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.