Z329916
BRAND® wash bottle, wide-mouth, labelled, LDPE
capacity 500 mL, label, Methanol, with venting valve (metal ball)
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
green closure
low-density polyethylene bottle
round bottle
translucent bottle
wide-mouth bottle
Caractéristiques
label Methanol
with cap
with venting valve (metal ball)
Conditionnement
pack of 5 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 144026
Capacité
500 mL
Informations légales
À utiliser avec