Principaux documents
Z410101
Nalgene® vented Unitary safety wash bottle
capacity 500 mL
Synonyme(s) :
bottle safety, nalgene bottles, wash bottles
4 EA
101,00 $
101,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
4 EA
101,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103209
eCl@ss :
32049200
Nomenclature NACRES :
NB.17
101,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
low-density polyethylene
Caractéristiques
label Methanol
with cap
Conditionnement
pkg of 4 ea
Fabricant/nom de marque
Nalgene 2436-0503
Capacité
500 mL
Catégories apparentées
Description générale
  • Unique vented closure relieves solvent vapor pressure inside wash bottle and eliminates dripping
  • Safety information printed on the bottle, including chemical color codes, chemical name and formula, hazard codes, NFPA codes, target organs, and effects and route of entry information
  • Color-coded closure
  • Easy-to-fill wide neck
  • Steady, strong dispensing stream inherent to Unitary bottle design
Informations légales
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Unitary is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
À utiliser avec