Principaux documents
Z329827
BRAND® wash bottle, wide-mouth, labelled, LDPE
capacity 250 mL, label, Distilled water, with venting valve (metal ball)
About This Item
Code UNSPSC :
41103209
Nomenclature NACRES :
NB.17
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
low-density polyethylene bottle
natural bottle
round bottle
white closure
wide-mouth bottle
Caractéristiques
label Distilled water
with cap
with venting valve (metal ball)
Conditionnement
pack of 5 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 144018
Capacité
250 mL
Description générale
Flexible Hochqualitäts-Waschflaschen mit integrierter Spritztülle und dicht schließendem Deckel. Große Öffnung. Aufgedrucktes Etikett mit Sicherheitshinweisen zum Inhalt (mit CAS Nr. und NFPA Codenr.).
Autres remarques
BR144018 (India)
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
À utiliser avec