Z329193
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, octagonal with pivot ring
L 75 mm, bar diam. 12 mm
Synonyme(s) :
PTFE, Stirring rods
268,00 $
About This Item
268,00 $
Produits recommandés
Matériaux
PTFE-coated
octagonal (with pivot ring)
Fabricant/nom de marque
BRAND 137625
Longueur
75 mm
Diam. de la barre
12 mm
Diam. de l'anneau pivotant
14.5 mm