Principaux documents
Z329134
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, octagonal with pivot ring
L 38 mm, bar diam. 10 mm
10 EA
149,00 $
149,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 EA
149,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103806
Nomenclature NACRES :
NB.72
149,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PTFE-coated
octagonal (with pivot ring)
Fabricant/nom de marque
BRAND 137617
Longueur
38 mm
Diam. de la barre
10 mm
Diam. de l'anneau pivotant
11 mm
Description générale
Angular surface creates high turbulence even at low speeds. For vessels with slightly uneven bottoms. The pivot ring reduces the contact surface and enables the stirrer to adopt the optimum position.
Autres remarques
BR137617 (India)
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG