Z328952
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, cylindrical with pivot ring
L 12 mm, bar diam. 4.5 mm
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
cylindrical PTFE-coated
Conditionnement
pack of 10
Fabricant/nom de marque
BRAND 137405
Longueur
12 mm
Diam. de la barre
4.5 mm
Diam. de l'anneau
6 mm
Catégories apparentées
Description générale
For vessels with slightly uneven bottoms. The pivot ring reduces the contact surface and enables the stirrer to adopt the optimum stirring position.
Autres remarques
BR137405 (India)
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG