Principaux documents
Z420212
Sigma-Aldrich
Spinbar® disposable magnetic stirring bar
size 1/2 in. × 1/8 in.
Synonyme(s) :
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
1 PKG
179,00 $
179,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
179,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103806
Nomenclature NACRES :
NB.72
179,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PTFE-coated
polygon PTFE-coated
Conditionnement
pkg of 100 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F37112-0012
Taille
1/2 in. × 1/8 in.
Description générale
For single-use application where efficiency and cross-contamination are a concern. Alnico V magnet.
Application
Spinbar® disposable magnetic stirring bar is suitable for single-use applications to avoid contamination or for radioactive reagents mixing.
Caractéristiques et avantages
Spinbar® disposable magnetic stirring bar provides the following benefits:
  • Autoclave-friendly
  • Multifaceted magnetic bar surface offers high turbulance.
Informations légales
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP