Z326968
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, glass stopper, clear glass
volume 1,000 mL, accuracy: 0.4 mL, neck joint: ST/NS 24/29, glass stopper
126,00 $
About This Item
126,00 $
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
glass stopper
Joint
joint: ST/NS neck24/29
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
closure type Glass stopper
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
BRAND
Plage de mesure du volume
1,000 mL, accuracy: 0.4 mL
Capacité
1000 mL
Catégories apparentées
Description générale
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.