Principaux documents
Z232289
Sigma-Aldrich
Filter/Washer/Degasser
capacity 100 mL, joint: ST/NS 14/20 M, F
1 EA
1 400,00 $
1 400,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 400,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
NB.43
1 400,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Étiquette/Marqueur
CC
Joint
joint: ST/NS14/20 M, F
Capacité
100 mL
Dimension de pores
25-50 μm porosity
Description générale
Has septum-inlet, drip-tip, and PTFE stopcocks on side-arm, female top and male bottom joint.
Articles
Versatile system for chemical reactions, extractions, and transfers of solids and liquids in laboratories.