Z326712
BRAND® BLAUBRAND® ETERNA volumetric flask
volume 25 mL, accuracy: 0.06 mL, neck joint: ST/NS 12/21
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
wide-neck
Joint
joint: ST/NS neck12/21
Description
calibrated to contain (TC, EX)
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
accuracy class A (DIN EN ISO 1042, calibrated to contain (TC, EX))
closure type PP Stopper
Conditionnement
pack of 2
Fabricant/nom de marque
BRAND
Plage de mesure du volume
25 mL, accuracy: 0.06 mL
Capacité
25 mL