Z326216
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask
volume 100 mL, accuracy: 0.1 mL
67,50 $
About This Item
67,50 $
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
cap: no
class A DE-M. DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, IN).
Conditionnement
pack of 2
Fabricant/nom de marque
BRAND
Plage de mesure du volume
100 mL, accuracy: 0.1 mL
Capacité
100 mL