Z324663
BRAND® SILBERBRAND ETERNA mixing cylinders
volume 250 mL
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene stopper
Joint
joint ST/NS29/32
Caractéristiques
subdivision 2 mL
Fabricant/nom de marque
BRAND
Hauteur
350 mm
Volume
250 mL