Principaux documents
Z423386
Easy-Read® thermometer
temperature -10-150 °C, immersion level, 50 mm
Synonyme(s) :
immersion thermometer
1 EA
37,40 $
25 EA
694,00 $
37,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
37,40 $
25 EA
694,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41112303
Nomenclature NACRES :
NB.79
37,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
immersion level 50 mm
Conditionnement
pack of 1 ea
pack of 25 ea
Fabricant/nom de marque
HB Instruments B60300-0100
Plage de mesure de la température
-10-150 °C
Longueur
200 mm
D.E.
6-7 mm
Description générale
Easy-to-read thermometers with black printing on a bright yellow background. Filled with contrasting black, non-hazardous, Enviro-Safe liquid. Calibrated with NIST, DKD standards.
Application
Easy Read® thermometer can be used in pharmaceutical, petrochemical, food, beverage processing, dairies, breweries, distilleries, universities and chemical labs.
Informations légales
Easy Read is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1