Principaux documents
Y4000
Millipore
Extrait de levure Select
powder
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106212
Source biologique
Saccharomyces cerevisiae
Niveau de qualité
Forme
powder
Solubilité
H2O: 1%, hazy
Application(s)
microbiology
Chaîne SMILES 
OC(=O)CC1c2c3c(ccc2c4c1cccc4)cccc3
InChI
1S/C19H14O2/c20-18(21)11-17-15-8-4-3-7-14(15)16-10-9-12-5-1-2-6-13(12)19(16)17/h1-10,17H,11H2,(H,20,21)
Clé InChI
GQNBDGXKDJSVGQ-UHFFFAOYSA-N
Application
L'extrait de levure est utilisé comme constituant de milieux de culture microbiologiques pour divers micro-organismes et dans une variété d'applications de génétique moléculaire.
Autres remarques
Portion soluble dans l'eau des levures autolysées avec des vitamines du complexe B intactes. L'extrait de levure est un mélange d'acides aminés, de peptides, de vitamines soluble dans l'eau et de glucides pouvant être utilisé comme additif dans les milieux de culture.
Attention
may contain black specks
Notes préparatoires
Spray dried, autolyzed yeast extract.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable