WH0079026M1
Monoclonal Anti-AHNAK antibody produced in mouse
clone 3G7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-AHNAK nucleoprotein (desmoyokin), Anti-AHNAKRS, Anti-MGC5395
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3G7, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... AHNAK(79026)
Immunogène
Sequence
MEKEETTRELLLPNWQGSGSHGLTIAQRDDGVFVQEVTQNSPAARTGVVKEGDQIVGATIYFDNLQSGEVTQLLNTMGHHTVGLKLHRKGDRSPEPGQTW
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable