MilliporeSigma
Toutes les photos(5)
Principaux documents
WH0050807M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DDEF1 antibody produced in mouse
clone 2G7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-AMAP1, Anti-ASAP1, Anti-KIAA1249, Anti-PAG2, Anti-PAP, Anti-ZG14P, Anti-development and differentiation enhancing factor 1
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2G7, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
mouse, human, rat
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ASAP1(50807)
Immunogène
DDEF1 (NP_060952, 1030 a.a. ~ 1129 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
VQSRDAIQKQASEDSNDLTPTLPETPVPLPRKINTGKNKVRRVKTIYDCQADNDDELTFIEGEVIIVTGEEDQEWWIGHIEGQPERKGVFPVSFVHILSD
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informations légales
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable