WH0023265M1
Monoclonal Anti-EXOC7 antibody produced in mouse
clone 1D4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-253p, Anti-EX070, Anti-EXO70, Anti-EXOC1, Anti-Exo70p, Anti-YJL085W, Anti-exocyst complex component 7
713,00 $
About This Item
713,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1D4, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
rat, human, mouse
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... EXOC7(23265)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
VFQPGVKLRDKERQIIKERFKGFNDGLEELCKIQKAWAIPDTEQRDRIRQAQKTIVKETYGAFLQKFGSVPFTKNPEKYIKYGVEQVGDMIDRLFDTSA
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable