G9295
Monoclonal Anti-GAPDH−Peroxidase antibody produced in mouse
clone GAPDH-71.1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-G3PD, Anti-G3PDH, Anti-Glyceraldehyde-3-phosphate Dehydrogenase
1 010,00 $
About This Item
1 010,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
peroxidase conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
GAPDH-71.1, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~37 kDa
Espèces réactives
rabbit, canine, rat, hamster, monkey, mouse, turkey, bovine, mink, human, chicken
Ne doit pas réagir avec
prokaryotes
Technique(s)
western blot: 1:35,000-1:70,000 using A431 total cell extract
Isotype
IgM
Numéro d'accès UniProt
Application(s)
research pathology
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GAPDH(2597)
mouse ... Gapdh(14433)
rat ... Gapdh(24383)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- immunoblotting[1]
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunocytochemistry
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable