WH0010714M1
Monoclonal Anti-POLD3 antibody produced in mouse
clone 3E2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-KIAA0039, Anti-P66, Anti-P68, Anti-polymerase (DNA-directed), delta 3, accessory subunit
718,00 $
About This Item
718,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3E2, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... POLD3(10714)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
PPLEPVPKTEPEPPSVKSSSGENKRKRKRVLKSKTYLDGEGCIVTEKVYESESCTDSEEELNMKTSSVHRPPAMTVKKEPREERKGPKKGTAALGKANRQVSITGFFQRK
Forme physique
Informations légales
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable