WH0010560M10
Monoclonal Anti-SLC19A2 antibody produced in mouse
clone 5B10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-TC1, Anti-THT1, Anti-THTR1, Anti-TRMA, Anti-solute carrier family 19 (thiamine transporter), member 2
718,00 $
About This Item
718,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5B10, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SLC19A2(10560)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
PMPQKSLFFHHIPSTCQRVNGIKVQNGGIVTDTPASNHLPGWEDIESKIPLNMEEPPVEEPEPKPDRLLVLKVLWND
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable