WH0009788M1
Monoclonal Anti-MTSS1 antibody produced in mouse
clone 2G9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-KIAA0429, Anti-MIM, Anti-MIMA, Anti-MIMB, Anti-metastasis suppressor 1
718,00 $
About This Item
718,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2G9, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MTSS1(9788)
Catégories apparentées
Immunogène
Sequence
GVLPAPPDGPEERGEHSPESPSVGEGPQGVTSMPSSMWSGQASVNPPLPGPKPSIPEEHRQAIPESEAEDQEREPPSATVSPGQIPESDPADLSPRDTPQ
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable