WH0008424M1
Monoclonal Anti-BBOX1 antibody produced in mouse
clone 6H3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-BBH, Anti-BBOX, Anti-GBBH, Anti-butyrobetaine (gamma), 2-oxoglutarate dioxygenase (gamma-butyrobetaine hydroxylase) 1, Anti-gammaBBH
718,00 $
About This Item
718,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6H3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... BBOX1(8424)
Description générale
Immunogène
Sequence
IELDDKGQVVRINFNNATRDTIFDVPVERVQPFYAALKEFVDLMNSKESKFTFKMNPGDVITFDNWRLLHGRRSYEAGTEISRHLEGAYADWDVVMSRLRILRQRVENGN
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable