Principaux documents
CLS4320C100
Pyrex® round-bottom heavy wall boiling flask, short neck with joint
capacity 100 mL, joint: ST/NS 24/40
Synonyme(s) :
Corning® 4320C
1 EA
63,30 $
63,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
63,30 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
63,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
round bottom flask
Joint
joint: ST/NS24/40
Conditionnement
case of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 4320C-100
Capacité
100 mL
Taille du col
(1)
Catégories apparentées
Description générale
Pyrex heavy duty boiling flask provides increased mechanical strength. The flask features walls that are 25-30% thicker than the standard version.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.