WH0001058M1
Monoclonal Anti-CENPA antibody produced in mouse
clone 1D4-1A3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-centromere protein A, 17kDa
539,00 $
About This Item
539,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1D4-1A3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CENPA(1058)
Description générale
Immunogène
Sequence
MGPRRRSRKPEAPRRRSPSPTPTPGPSRRGPSLGASSHQHSRRRQGWLKEIRKLQKSTHLLIRKLPFSRLAAEAFLVHLFEDAYLLTLHAGRVTLFPKDVQLARRIRGLEEGLG
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable