SAB5600206
Anti-TUBA1B (alpha-tubulin ubiquitous) Antibody
rabbit monoclonal, RM113
Synonyme(s) :
Tubulin alpha-1A chain, Tubulin alpha-1B chain
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Anti-alpha-Tubulin antibody, Rabbit monoclonal, recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM113, purified immunoglobulin
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
RM113, monoclonal
recombinant monoclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
all
Technique(s)
ChIP: 1:200
ELISA: suitable (assay dependent concentration)
flow cytometry: suitable (assay dependent concentration)
immunocytochemistry: 1:200
immunohistochemistry: 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:200
western blot: 1:1000
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TUBA1A(7846)
Spécificité
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable