P1093
Monoclonal Anti-Paxillin antibody produced in mouse
clone PXC-10, ascites fluid
1 080,00 $
About This Item
1 080,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
PXC-10, monoclonal
Poids mol.
antigen 68-40 kDa
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
bovine, rat, human, chicken, hamster
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
microarray: suitable
western blot: 1:500 using a cultured human cell line extract
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PXN(5829)
rat ... Pxn(360820)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable