V7378
Snake venom from Vipera lebetina
Synonyme(s) :
Levantine Viper
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Produits recommandés
Température de stockage
−20°C
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable