Documents
AB1620
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-vimentine
serum, Chemicon®
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mammals
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... VIM(7431)
Spécificité
Reconnaît la vimentine dans les cellules de mammifères en culture et les coupes de tissus. AB1620 marque spécifiquement la bande de vimentine (58 kDa) à partir de cellules entières ou d'extraits de tissus en immunoblotting. Aucune réactivité à la desmine, à la kératine, aux neurofilaments ou aux filaments gliaux. Présente une large réactivité croisée entre les espèces mammifères à l'aide de différentes techniques d'immunomarquage.
Immunogène
Vimentine purifiée issue de fibroblastes de prépuce humain en culture.
Application
Domaine de recherche
Structure cellulaire
Immunohistochimie : 1/20e-1/40e. Réactivité observée sur des coupes de tissus congelés ainsi que sur des tissus fixés au formol et inclus en paraffine lors de tests par immunoperoxydase et par immunofluorescence.
Immunocytochimie
Western blotting
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
L'anticorps anti-vimentine permet de détecter le niveau de vimentine ; son utilisation a fait l'objet de publications et a été validée en IC, IH, IH(P) et WB.
Sous-domaine de recherche
Cytosquelette
Description de la cible
58 kDa
Forme physique
Produit non purifié
Sérum de chèvre pur. En solution contenant 0,1 % d'azoture de sodium.
Stockage et stabilité
À conserver à -20 °C pendant 1 an à compter de la date d'expédition. À diviser en aliquotes pour éviter les congélations et décongélations répétées. Pour récupérer le maximum de produit, centrifuger le flacon d'origine après décongélation et avant de retirer le capuchon.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Tissu de carcinome de sein, de côlon, de prostate, d'amygdale, de lymphome amygdalien, d'utérus, d'urètre
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Soumya Navneet et al.
Redox biology, 24, 101199-101199 (2019-04-27)
Hyperhomocysteinemia (Hhcy), or increased levels of the excitatory amino acid homocysteine (Hcy), is implicated in glaucoma, a disease characterized by increased oxidative stress and loss of retinal ganglion cells (RGCs). Whether Hhcy is causative or merely a biomarker for RGC
DNA-PK target identification reveals novel links between DNA repair signaling and cytoskeletal regulation.
Kotula, E; Faigle, W; Berthault, N; Dingli, F; Loew, D; Sun, JS; Dutreix, M; Quanz, M
Testing null
Karen A Sap et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 18(9), 1705-1720 (2019-05-30)
Huntington's disease is caused by a polyglutamine repeat expansion in the huntingtin protein which affects the function and folding of the protein, and results in intracellular protein aggregates. Here, we examined whether this mutation leads to altered ubiquitination of huntingtin
Accessing key steps of human tumor progression in vivo by using an avian embryo model.
Hagedorn, M; Javerzat, S; Gilges, D; Meyre, A; de Lafarge, B; Eichmann, A; Bikfalvi, A
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Maribella Domenech et al.
Integrative biology : quantitative biosciences from nano to macro, 4(2), 142-152 (2012-01-12)
Despite strong evidence for the involvement of the stroma in Hedgehog signaling, little is known about the identity of the stromal cells and the signaling mechanisms that mediate the growth promoting effect of Hh signaling. We developed an in vitro
Protocoles
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.