Principaux documents
V6135
Greiner Cryo.s vials
capacity 2 mL, red cap, vial type, id field
Synonyme(s) :
cryo vials, cryogenic tubes, cryogenic vials, cryrogenic storage, Greiner cryogenic vials
About This Item
Code UNSPSC :
41103000
Nomenclature NACRES :
NB.11
Le produit V6135 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Matériaux
colorless tube
polypropylene tube
round bottom polypropylene
round bottom
Stérilité
sterile (DNAse and RNAse free)
Caractéristiques
vial type id field
Internal thread
Conditionnement
pack of 500 ea (5 x 100 ea)
Fabricant/nom de marque
Greiner 121280
Paramètres
-196 °C min. temp.
Diam. du bouchon
12.6 mm
Capacité
2 mL
Diam. du tube
12.5 mm
Couleur
red cap
Description générale
Cryo.S freezing vials from Greiner are radiation sterilized along and are DNase- and RNase-free. Non-pyrogenic by LAL method. Vials and caps are made of polypropylene. Caps available in a variety of colors. 150 Cap inserts with 500 each size and 100 cap inserts with 300 each size.
Informations légales
Cryo.s is a trademark of Greiner Bio-One GmbH