Principaux documents
BR759015
BRAND® semi-micro cuvette
polystyrene, minimum filling volume 1.5mL
Synonyme(s) :
Cuvettes
100 EA
29,00 $
29,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 EA
29,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121813
Nomenclature NACRES :
SB.32
29,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polystyrene
Conditionnement
pack of 100 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 759015
Description générale
  • BRAND® semi-micro cuvette is manufactured under controlled room conditions.
  • Clear, clean optical path with an indication of optical path orientation.
  • Packed grouped by mold cavity number to ensure the lowest variation of extinction coefficient.
  • Standard 10mm light path.
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG