Z760951
TPP® cryotubes
polypropylene tube, capacity 2.0 mL
Synonyme(s) :
cryo tubes
477,00 $
Disponible pour expédition le17 avril 2025Détails
About This Item
477,00 $
Disponible pour expédition le17 avril 2025Détails
Produits recommandés
Matériaux
cap
colorless tube
polypropylene tube
self-standing bottom
Stérilité
sterile
sterile
Caractéristiques
RNase and DNase free
External thread
Conditionnement
pack of 400 ea (4 x 100 ea)
Fabricant/nom de marque
TPP 89020
Paramètres
-180-121 °C temp. range
-196 °C min. temp.
Technique(s)
cryopreservation: suitable
Capacité
2.0 mL
Diam. du tube
12 mm
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Cryogenic storage tubes
- Sterile
- DNAse, RNAse, Pyrogen-Free
- Temp range: -180°C to 121°C
- Absolute gas-tightness guaranteed without the use of a silicone gasket
- No more "gasket-popping" by over-tightening reduces contamination risk
- External threading
- Free-standing
- Star-shaped bottom for easy opening in tube racks
- Graduated with large writing surface
- Recommended for vapor phase LN2 storage