Principaux documents
V5888
Sigma-Aldrich
VUF 5574
Synonyme(s) :
N-(2-Methoxyphenyl)-N′-[2-(3-pyridinyl)-4-quinazolinyl]-urea
10 MG
267,00 $
267,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
267,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H17N5O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
371.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
267,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Couleur
white
Solubilité
DMSO: soluble 1.5 mg/mL
H2O: insoluble
Chaîne SMILES 
COc1ccccc1NC(=O)Nc2nc(nc3ccccc23)-c4cccnc4
InChI
1S/C21H17N5O2/c1-28-18-11-5-4-10-17(18)24-21(27)26-20-15-8-2-3-9-16(15)23-19(25-20)14-7-6-12-22-13-14/h2-13H,1H3,(H2,23,24,25,26,27)
Clé InChI
YRAFEJSZTVWUMD-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ADORA3(140)
Actions biochimiques/physiologiques
Potent, selective, and competitive A3 adenosine receptor antagonist.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable