Principaux documents
119149
Sigma-Aldrich
Adenosine A2A Receptor Antagonist I, ZM 241385
A highly potent, selective, non-xanthine adenosine A2A receptor antagonist (Ki = 800 pM for human adenosine A2AR stably expressed in HEK-293 cells).
Synonyme(s) :
Adenosine A2A Receptor Antagonist I, ZM 241385
5 MG
161,00 $
161,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
161,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H15N7O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
337.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
161,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Puissance
800 pM Ki
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 15 mg/mL
Application(s)
air monitoring
Compatibilité
for use with Viable Air Samplers (1.09191)
for use with Viable Air Samplers (1.09194)
for use with Viable Air Samplers (1.17103)
for use with Viable Air Samplers (1.17274)
for use with Viable Air Samplers (1.17275)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[n]21nc(nc2nc(nc1N)NCCc4ccc(cc4)O)c3[o]ccc3
InChI
1S/C16H15N7O2/c17-14-20-15(18-8-7-10-3-5-11(24)6-4-10)21-16-19-13(22-23(14)16)12-2-1-9-25-12/h1-6,9,24H,7-8H2,(H3,17,18,19,20,21,22)
Clé InChI
PWTBZOIUWZOPFT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
A highly potent, selective, and orally bioavailable non-xanthine adenosine A2A receptor antagonist (Ki = 800 pM for human adenosine A2AR stably expressed in HEK-293 cells). Does not exhibit any significant antagonistic activity in A1, A2B (Ki = 255 nM and 50 nM, respectively in human adenosine receptors stably expressed in CHO cells) or in A3R (Ki >10 µM in human A3R stably expressed in HEK-293 cells). Shown to have a protective effect against beta-amyloid peptide toxicity.
A highly potent, selective, non-xanthine adenosine A2A receptor antagonist (Ki = 800 pM for human adenosine A2AR stably expressed in HEK-293 cells).
Actions biochimiques/physiologiques
Primary Target
A2A
Reversible: yes
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Autres remarques
Poucher, S. M., et al. 1995. Brit. J. Pharmacol. 115, 1096.
Ongini, E. et al. 1999. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol. 359, 7.
Keddie, J. et al. 1996, Eur Journ Pharm. 301, 107.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable