Principaux documents
V4390
Sigma-Aldrich
VUF 8430 dihydrobromide
≥97% (NMR)
Synonyme(s) :
2-[(Aminoiminomethyl)amino]ethyl carbamimidothioic acid ester, S-(2-guanidylethyl)-isothiourea
5 MG
103,00 $
103,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
103,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H11N5S· 2HBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
323.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
103,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥97% (NMR)
Forme
solid
Conditions de stockage
desiccated
Solubilité
deionized water: 24 mg/mL
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
Br.Br.NC(=N)NCCSC(N)=N
InChI
1S/C4H11N5S.2BrH/c5-3(6)9-1-2-10-4(7)8;;/h1-2H2,(H3,7,8)(H4,5,6,9);2*1H
Clé InChI
GPWJSTKHQMIXCA-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
VUF 8430 dihydrobromide is a potent histamine H4 receptor agonist, with a 33-fold selectivity over the histamine H3 receptor and negligible affinity for the other histamine receptor.
Caractéristiques et avantages
This compound is featured on the Histamine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Tamara E Galarza et al.
Biochemical pharmacology, 180, 114177-114177 (2020-07-30)
Epithelial-mesenchymal transition (EMT) contributes to cell invasion and metastasis during the progression of epithelial cancers. Though preclinical evidence suggests a role for histamine H4 receptor (H4R) in breast cancer growth, its function in the EMT is less known. In this
Articles
We offers many products related to histamine receptors for your research needs.