V3388
Vascular Endothelial Growth Factor (aa 207-318) human
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder
Synonyme(s) :
VEGF112, Vasculotropin
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Vascular Endothelial Growth Factor (aa 207-318) human, ≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥97% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Puissance
0.75-3.75 ng/mL ED50
Poids mol.
predicted mol wt ~28 kDa
Conditionnement
pkg of 5 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impuretés
<1 EU/μg
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... VEGFA(7422)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
VEGF-A stimulates blood vessel growth via endothelial cell proliferation, migration, and survival during embryonic development.