V2375
Vanilline
Synonyme(s) :
4-hydroxy-3-méthoxybenzaldéhyde, Aldéhyde vanillique
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
5.3 (vs air)
Pression de vapeur
>0.01 mmHg ( 25 °C)
Essai
≥98%
pb
170 °C/15 mmHg (lit.)
Pf
81-83 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1cc(C=O)ccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3
Clé InChI
MWOOGOJBHIARFG-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
rat ... Ar(24208)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
319.6 - 321.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
159.8 - 160.8 °C - closed cup