Principaux documents
D-041
Supelco
Dextrorphan-d3
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
1 ML
171,00 $
171,00 $
Disponible pour expédition le07 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
171,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H20D3NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.39
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
171,00 $
Disponible pour expédition le07 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
100 μg/mL in methanol
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])N1CC[C@@]23CCCCC2[C@@H]1Cc4ccc(O)cc34
InChI
1S/C17H23NO/c1-18-9-8-17-7-3-2-4-14(17)16(18)10-12-5-6-13(19)11-15(12)17/h5-6,11,14,16,19H,2-4,7-10H2,1H3/t14?,16-,17-/m0/s1/i1D3
Clé InChI
JAQUASYNZVUNQP-XZSBYTENSA-N
Description générale
An internal standard for dextromethorphan or dextrorphan testing by GC/MS or LC/MS for clinical toxicology, forensic testing, P450 trials, or pharmaceutical research. Dextrorphan is a primary metabolite of dextromethorphan in blood. Dextromethorphan, an active ingredient in many over-the-counter cold and cough medicines, is used recreationally as a hallucinogen with effects similar to ketamine and phencyclidine (PCP).
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup