U8501
Uridine-5′-diphosphoglucose pyrophosphorylase from baker′s yeast
Type X, lyophilized powder, ≥40 units/mg protein
Synonyme(s) :
UTP:α-D-glucose-1-phosphate uridylyltransferase
177,00 $
About This Item
177,00 $
Produits recommandés
Source biologique
bakers yeast
Niveau de qualité
Type
Type X
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥40 units/mg protein
Composition
Protein, 30-60% modified Warburg-Christian
Activité étrangère
UDP-glucose dehydrogenase and galactose-1-phosphate uridyltransferase ≤0.1%
inorganic pyrophosphatase ≤0.5%
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable