Principaux documents
TTR008
Sigma-Aldrich
Mucin TISSUE-TROL Control Slides
human intestine tissue containing mucins
25 EA
295,00 $
295,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 EA
295,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116121
Nomenclature NACRES :
NA.47
295,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
human intestine (tissue containing mucins)
Application(s)
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Application
Histology slides with paraffin embedded section of from human intestine tissue containing mucins. Suitable for use with Mucicarmine Stain Procedure No. HT30.
Composants
Box contains 24 unstained slides plus one reference slide stained using Mucicarmine Stain Procedure No. HT30.
Informations légales
TISSUE-TROL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable