Principaux documents
HT30116
Sigma-Aldrich
Mucicarmine Stock Solution
500 ML
739,00 $
739,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 ML
739,00 $
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116121
Nomenclature NACRES :
NA.47
739,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solution
Durée de conservation
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
Application(s)
hematology
histology
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Application
Stains mucin of epithelial origin in tissue.
Autres remarques
Carmine, certified, 10 g/L, aluminum hydroxide, 10g/L, and aluminum chloride, 5g/L, in ethanol, 50% w/v. Southgates′s modification of Mayer′s mucicarmine procedure.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter